Learn More
3-Iodbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447997
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15447997 1 g 1 Gramm
15457997 5 g 5 Gramm
15467997 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15447997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51112.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 221037-98-5 | C6H6BIO2 | 247.826 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 221037-98-5
Summenformel C6H6BIO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.826
MDL-Nummer MFCD01319015
InChI-Schlüssel REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 3-iodophenyl, 3-iodobenzeneboronic acid, pentanedioic acid 1-1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl ester, pubchem6224, acmc-1ckkp, 3-iodophenylboranic acid, amtb078, 3-iodanylphenyl boronic acid, boronic acid,b-3-iodophenyl
PubChem CID 2734362
IUPAC-Name (3-iodphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)I)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 247.83
Reinheit (%) 97%