Learn More
3-Iodbenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473804
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473804 250 g 250 Gramm
11453804 10 g 10 Gramm
11463804 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473804 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11843.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 401-81-0 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401-81-0
Summenformel C7H4F3I
Molekulargewicht (g/mol) 272.009
MDL-Nummer MFCD00001049
InChI-Schlüssel IGISPMBUGPHLBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3-trifluoromethyl benzene, 3-iodobenzotrifluoride, m-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-3-trifluoromethyl, 3-iodobenztrifluoride, m-trifluoromethyl iodobenzene, 3-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3-trifluoromethyliodobenzene, 3-trifluoromethyl-iodobenzene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-iodotoluene
PubChem CID 67868
IUPAC-Name 1-Iod-3-(Trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)C(F)(F)F
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Iodobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.882
Siedepunkt 81°C to 82°C (24 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.5185
Menge 250 g
Beilstein 2088596
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 272.01
Reinheit (%) ≥98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.