Learn More
3-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499073 50 g 50 Gramm
11489073 10 g 10 Gramm
11409083 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11155.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220.009 g/mol
3-Iodophenol is used in esterification, electrophilic aromatic substitution, alkylation, nucleophilic aromatic substitution, Mitsunobu, transition metal-catalyzed cross-coupling, acylation, and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodphenol wird bei der Veresterung, der elektrophilen aromatischen Substitution, der Alkylierung, der nucleophilen aromatischen Substitution, der Mitsunobu-Reaktion, der Übergangs-Metall-katalysierten-Kreuzkopplung, der Acylierung und Oxidationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-02-8
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.009
MDL-Nummer MFCD00002261
InChI-Schlüssel FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC-Name 3-Iodphenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenol
Schmelzpunkt 38°C to 43°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
Beilstein 2039304
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%