Learn More
3-Iodphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081253
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11489073 10 g 10 Gramm
11499073 50 g 50 Gramm
11409083 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11489073
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11155.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-02-8 | C6H5IO | 220.009 g/mol
3-Iodophenol is used in esterification, electrophilic aromatic substitution, alkylation, nucleophilic aromatic substitution, Mitsunobu, transition metal-catalyzed cross-coupling, acylation, and oxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Iodphenol wird bei der Veresterung, der elektrophilen aromatischen Substitution, der Alkylierung, der nucleophilen aromatischen Substitution, der Mitsunobu-Reaktion, der Übergangs-Metall-katalysierten-Kreuzkopplung, der Acylierung und Oxidationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-02-8
Summenformel C6H5IO
Molekulargewicht (g/mol) 220.009
MDL-Nummer MFCD00002261
InChI-Schlüssel FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-iodophenol, phenol, 3-iodo, m-hydroxyiodobenzene, 3-jodphenol, phenol, m-iodo, 3-jodphenol german, m-jodphenol, 3-iodo-phenol, 5-iodophenol, pubchem3968
PubChem CID 12272
ChEBI CHEBI:33439
IUPAC-Name 3-Iodphenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Iodophenol
Schmelzpunkt 38°C to 43°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2039304
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%