Learn More
3-Isopropylbenzolboronsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11358316
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11358316 250 mg 250 Milligramm
11338316 1 g 1 Gramm
11348316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11358316 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15530.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 216019-28-2 | C9H13BO2 | 164.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 216019-28-2
Summenformel C9H13BO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.01
MDL-Nummer MFCD01074634
InChI-Schlüssel QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-isopropylphenylboronic acid, 3-isopropylbenzeneboronic acid, 3-cumylboronic acid, 3-isopropylphenyl boronic acid, 3-isopropylphebylboronic acid, 3-propan-2-yl phenyl boranediol, boronic acid, 3-1-methylethyl phenyl, boronic acid, b-3-propylphenyl, 3-propan-2-yl phenyl boronic acid, 3-propan-2-ylphenyl boronic acid
PubChem CID 2773478
IUPAC-Name (3-propan-2-ylphenyl)boronsäure
SMILES CC(C)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Isopropylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼75°C to 80°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
Beilstein 3090001
Formelmasse 164.01
Reinheit (%) 99%