Learn More
3-Mercapto-1,2-propanediol, Serva Electrophoresis™
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 96-27-5 |
| Summenformel | C3H8O2S |
| MDL-Nummer | MFCD00004879 |
| Menge | 50 mL |
| Synonym | 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol |
| InChI-Schlüssel | PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OCC(O)CS |
| IUPAC-Name | 3-Sulfanylpropan-1,2-Diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.16 |
| PubChem CID | 7291 |
| Mehr anzeigen |