Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan wird als Verschlussmolekül für Cadmiumsulfid-Nanokristalle verwendet. Es wird bei der Herstellung von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen und zweischichtigen modifizierten Goldelektroden verwendet. Es fungiert als Linkermolekül, das bei der Herstellung von mehreren Goldschichten und als molekularer Klebstoff bei der Herstellung von dampfabgelagerten Goldelektroden auf Glassubstraten verwendet wird. Es wird auch als Vorläufer für Kieselgel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Ethanol, Isopropanol, Aceton, Benzol, Toluol und Xylol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Alkoholen und Wasser. Es zersetzt sich in Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 213°C to 215°C |
| Chemischer Name oder Material | (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane |
| Schmelzpunkt | <-50°C |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | 96°C (204°F) |
| Brechungsindex | 1.443 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Dichte | 1.05 |
| Strukturformel | (CH3O)3Si(CH2)3SH |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane