Learn More
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027173
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11480148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23726.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane is used as a capping molecule for cadmium sulphide nanocrystals. It is used in the preparation of multi-walled carbon nanotubes and bilayer modified gold electrode. It acts as a linker molecule used in the preparation of gold multilayers and as a molecular adhesive in the fabrication of vapor-deposited gold electrodes on glass substrates. It is also used as a precursor for silica.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan wird als Verschlussmolekül für Cadmiumsulfid-Nanokristalle verwendet. Es wird bei der Herstellung von mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen und zweischichtigen modifizierten Goldelektroden verwendet. Es fungiert als Linkermolekül, das bei der Herstellung von mehreren Goldschichten und als molekularer Klebstoff bei der Herstellung von dampfabgelagerten Goldelektroden auf Glassubstraten verwendet wird. Es wird auch als Vorläufer für Kieselgel verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Ethanol, Isopropanol, Aceton, Benzol, Toluol und Xylol.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Alkoholen und Wasser. Es zersetzt sich in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4420-74-0
Summenformel C6H16O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 196.336
MDL-Nummer MFCD00004901
InChI-Schlüssel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropan-1-thiol
SMILES CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 213°C to 215°C
Chemischer Name oder Material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Schmelzpunkt <-50°C
Menge 25 g
Strukturformel (CH3O)3Si(CH2)3SH
UN-Nummer UN3082
Beilstein 2038119
Flammpunkt 96°C (204°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Formelmasse 196.34
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.443
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 1.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane