Learn More
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 97 %
Artikelnummer. 11395119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395119 500 g 500 Gramm
15493157 50 g 50 Gramm
11385119 100 g 100 Gramm
15403167 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11395119 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17714.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.34 €
    135.65 € / 500 Gramm
    Sparen 34.69 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) dient als funktionelles Comonomer und wird zur Herstellung von Polystyrollatex mit Silanolgruppen durch Emulsionspolymerisation verwendet. Es wird bei der Herstellung von Polymeren in Verbindung mit anderen Monomeren wie Vinylacetat, Acrylsäure und Methylacrylsäure verwendet, die für Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtungsmittel verwendet werden, wodurch eine ausgezeichnete Adhäsion und Haltbarkeit gewährleistet wird. Die Verbundwerkstoffe aus ungesättigtem Polyester mit MPS verbessern die mechanische Eigenschaft.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilan (MPS) dient als funktionales Co-Monomer, das zur Herstellung von Polystyrol-Latex mit Silanol durch Emulsionspolymerisation verwendet wird. Es wird bei der Herstellung von Polymeren in Verbindung mit anderen Monomeren wie Vinylacetat, Acrylsäure und Methylacrylsäure verwendet, die für Beschichtungen, Klebstoffe und Dichtungsmittel verwendet werden, wodurch eine ausgezeichnete Adhäsion und Haltbarkeit gewährleistet wird. Die Verbundwerkstoffe, die mit MPS aus ungesättigtem Polyester hergestellt werden, verbessern die mechanische Eigenschaft.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2530-85-0
Summenformel C10H20O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 248.35
MDL-Nummer MFCD00008593
InChI-Schlüssel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl-2-methylprop-2-enoat
Specifications
Siedepunkt 190°C
Chemischer Name oder Material 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Menge 500 g
Flammpunkt 92°C (197°F)
Brechungsindex 1.431
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.045
Beilstein 1952435
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Formelmasse 248.35
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke