Learn More
3-(Methacryloyloxy)propyltris(Trimethylsiloxy)silan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379325
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11379325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16682.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)-silan fungiert als tetramethylsilangeschützte Silikatverbindung, die für die Proteomikforschung verwendet wird. Es wird auch als Silan-Kopplungsmittel, Silan-Adhäsionsförderer, Silan-Hydrophobierungsmittel, Silan-Dispergiermittel und Silan-Verlinkungsmittel verwendet. Es wird auch als Silan-Feuchtigkeits-Scavenger, Polypropylen-Katalysator, Silikatstabilisator, Polyurethan-Endcapper-Silan, Silan-Trocknungsmittel, Silan-Härtemittel und Silan-Verstärker eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Silylierungsmittel, Silan-Reduktionsmittel, Silyl-Baustein und Synthon in der synthetischen Chemie.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17096-07-0
Summenformel C16H38O5Si4
Molekulargewicht (g/mol) 422.815
MDL-Nummer MFCD00053871
InChI-Schlüssel BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
PubChem CID 123371
IUPAC-Name 3-Tris(trimethylsilyloxy)silylpropyl2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Siedepunkt 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Menge 25 g
Flammpunkt 201°C (393°F)
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 422.82
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.4175
Dichte 0.93
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane