Learn More
3-Methoxy-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319505 10 g 10 Gramm
11329505 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319505 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18729.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55289-06-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid is used as a Corey-Bakshi-Shibata oxazaborolidine catalyst for asymmetric reduction and asymmetric synthesis. It is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is also used in desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxy-2-methylbenzoesäure wird als Corey-Bakshi-Shibata-Katalysator für die asymmetrische Reduktion und asymmetrische Synthese verwendet. Es kommt bei der asymmetrischen Reduktion prochiraler Ketone zum Einsatz. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. Es wird auch bei der desymmetrisierenden Reduktion zu (S)-4-Hydroxycyclohexenon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55289-06-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD02094039
InChI-Schlüssel JPCISVSOTKMFPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-o-toluic acid, 2-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl, 2-methyl-3-methoxybenzoic acid, pubchem4976, acmc-209lm1, ksc269c9h, 2-methyl-3-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 7021483
IUPAC-Name 3-Methoxy-2-Methylbenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Menge 10 g
Beilstein 510395
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%