Learn More
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437307 250 mg 250 Milligramm
15427307 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15437307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34367.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53982-03-9
Summenformel C8H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.153
MDL-Nummer MFCD13185675
InChI-Schlüssel PBJBDVWRFMTPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-methoxybenzotrifluoride, 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 13750439
IUPAC-Name 3-methoxy-2-(trifluormethyl)anilin
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Farbe Gelb
Brechungsindex 1.506
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig