Learn More
3-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438275 250 mg 250 Milligramm
15415807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33018.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1214384-89-0
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.148
MDL-Nummer MFCD13185677
InChI-Schlüssel HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 73012639
IUPAC-Name 3-methoxy-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Farbe Gelb
Brechungsindex 1.489
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig