missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxy-4-methylaniline, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30780907
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30780907 25 g
30775712 5 g
30766059 100 g
30766464 1 g
30773863 500 g
30777955 250 mg
30779793 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30780907 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1068125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-4-methylaniline
CAS 16452-01-0
Summenformel C8H11NO
MDL-Nummer MFCD00025371
Menge 25 g
SMILES C1=C(N)C=CC(=C1OC)C
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.