Learn More
3-Methoxy-5-methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421780 1 g 1 Gramm
11431780 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27516.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3209-13-0 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3209-13-0
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00059261
InChI-Schlüssel NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-5-methoxytoluene, phenol, 3-methoxy-5-methyl, 5-methoxy-m-cresol, orcinol monomethyl ether, o-methylorcinol, 3-methoxy-5-methyl-phenol, unii-uya9w3l847, 5-methoxy-3-methylphenol, orcinyl ter, 3-Methoxy-5-methylphenol
PubChem CID 76674
IUPAC-Name 3-Methoxy-5-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-methylphenol
Schmelzpunkt 60°C to 66°C
Menge 1 g
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%