Learn More
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494237 250 mg 250 Milligramm
15484237 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15494237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31637.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 349-55-3
Summenformel C8H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.153
MDL-Nummer MFCD00000393
InChI-Schlüssel VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-5-methoxybenzotrifluoride, 5-trifluoromethyl-m-anisidine, benzenamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-methoxybenzenamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl-phenylamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzenamine, 5-methoxy-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 605671
IUPAC-Name 3-methoxy-5-(trifluormethyl)anilin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Schmelzpunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%