Learn More
3-Methoxy-5-(pentafluorthio)-Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465147
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15465147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32430.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53985-48-1
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD09025409
InChI-Schlüssel VAQSHRZOMRFBCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl, 3-carboxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl anisole, 3methoxy-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-methoxybenzoic acid
PubChem CID 21544467
IUPAC-Name 3-methoxy-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 1 g
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%