Learn More
3-Methoxy-5-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %
Artikelnummer. 15405547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405547 1 g 1 Gramm
15415547 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405547 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32782.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-96-7
Summenformel C9H10F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 205.18
MDL-Nummer MFCD09025412
InChI-Schlüssel WNCDSBLUNYDXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzylamine, 1-3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 22557025
IUPAC-Name [3-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Brechungsindex 1.4792
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 205.18
Reinheit (%) 97%