Learn More
3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491448
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491448 5 g 5 Gramm
15481448 1 g 1 Gramm
15401458 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491448 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55260.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15184-99-3 | C10H15NO | 165.236 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15184-99-3
Summenformel C10H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 165.236
MDL-Nummer MFCD00011530
InChI-Schlüssel IENUHHADGQLQLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-n,n-dimethylbenzylamine, 3-methoxyphenyl methyl dimethylamine, 3-methoxybenzyl dimethylamine, 1-3-methoxyphenyl-n,n-dimethylmethanamine, benzenemethanamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl, acmc-20an1l, n,n-dimethyl-3-methoxybenzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl benzylamine, 3-methoxy-n,n-dimethyl-benzenemethanamine
PubChem CID 547434
IUPAC-Name 1-(3-methoxyphenyl)-N,N-dimethylmethanamin
SMILES CN(C)CC1=CC(=CC=C1)OC
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Methoxy-N,N-dimethylbenzylamine
Farbe Farblos
Dichte 0.984 g/mL
Siedepunkt 105°C (13 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.514
Menge 5 g
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.