missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxybenzylalkohol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11412847
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11412847

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15471.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.166 g/mol

3-Methoxybenzyl alcohol is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Methoxybenzylalkohol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6971-51-3
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00004637
InChI-Schlüssel IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzyl alcohol
Dichte 1.112
Siedepunkt 252°C to 254°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 25 g
Beilstein 2042063
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt