Learn More
3-Methoxybenzylalkohol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422847
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11422847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15471.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6971-51-3 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
3-Methoxybenzyl alcohol is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxybenzylalkohol wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6971-51-3
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00004637
InChI-Schlüssel IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxyphenyl methanol, m-methoxybenzyl alcohol, 3-methoxybenzylalcohol, m-anisyl alcohol, 3-anise alcohol, 3-anisyl alcohol, benzenemethanol, 3-methoxy, unii-i1xc3698n5, 3-methoxyphenyl methan-1-ol
PubChem CID 81437
ChEBI CHEBI:1580
IUPAC-Name (3-Methoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxybenzyl alcohol
Dichte 1.112
Siedepunkt 252°C to 254°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 100 g
Beilstein 2042063
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) ≥98%