Learn More
3-Methoxyphenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022359
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11437397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15090.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3125-64-2 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3125-64-2
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00040335
InChI-Schlüssel WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-3-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenyl isothiocyanate
Dichte 1.179
Siedepunkt 133°C to 134°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.639
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 775987
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 98%