Learn More
3-Methoxyphenylessigsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703475 100 g Glasflasche 100 Gramm
10091280 5 g Glasflasche 5 Gramm
10645942 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703475 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 126011000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1798-09-0
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00004334
InChI-Schlüssel LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
PubChem CID 15719
IUPAC-Name 2-(3-Methyxyph)Essigsäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylacetic acid
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71.0°C to 73.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 10, I, 82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.