Learn More
3-Methoxyphenylisothiocyanat, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483014
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10483014 25 g 25 Gramm
10392963 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10483014 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00330EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 3125-64-2
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD00040335
InChI-Schlüssel WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
PubChem CID 137832
IUPAC-Name 1-isothiocyanat-3-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methoxyphenylisothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.1790g/mL
Prozentgehaltsbereich 97+%
Strukturformel CH3OC6H4NCS
Menge 25 g
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 97%