Learn More
3-Methoxypropionitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
3-Methoxypropionitrile is used as a component in high power lithium ion batteries. It is used as pharmaceutical intermediates. It acts as a good solvent for plastic polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methoxypropionitril wird als Komponente in Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterien verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient als gutes Lösungsmittel für Kunststoffpolymere.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (540 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
3-Methoxypropionitril wird als Komponente in Lithium-Ionen-Hochleistungsbatterien verwendet. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient als gutes Lösungsmittel für Kunststoffpolymere.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (540 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel, starke Säuren, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methoxypropionitrile |
Schmelzpunkt | -63°C |
Dichte | 0.938 |
pH | 6.8 |
Siedepunkt | 164°C to 165°C |
Flammpunkt | 66°C (150°F) |
Geruch | Weak |
Brechungsindex | 1.403 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1739284 |