missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Tribrom--methylanilin,3-methylanilin, 98+ %

Artikelnummer. 11424144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424144 100 g 100 Gramm
11404144 5 g 5 Gramm
11414144 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11424144 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12501.22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71642-16-5
Summenformel C7H6Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 343.844
MDL-Nummer MFCD00014768
InChI-Schlüssel KDZKZKWJNMBNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2,4,6-tribromoaniline, 2,4,6-tribromo-m-toluidine, 3-methyl-2,4,6-tribrom-anilin, 2,4,6-tribromo-3-methylphenylamine, benzenamine,2,4,6-tribromo-3-methyl, 2,4,6-tris bromanyl-3-methyl-aniline, 2,4,6-tribromo-3-methylaniline, 98+%
PubChem CID 144499
IUPAC-Name 2,4,6-tribrom-3-methylanilin
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1Br)Br)N)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromo-3-methylaniline
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Menge 100 g
Beilstein 3252610
Formelmasse 343.84
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.