Learn More
3-Methyl-2-nitrobenzoiesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441707 25 g 25 Gramm
11451707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25682.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5437-38-7 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5437-38-7
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007180
InChI-Schlüssel DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-m-toluic acid, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro, unii-61wop984ab, 3-methyl-2-nitro-benzoic acid, 3-methyl-2-nitrobenzoicacid, pubchem8352, acmc-1ashh, dsstox_cid_5640
PubChem CID 21575
IUPAC-Name 3-Methyl-2-nitrobenzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 219°C to 223°C
Menge 25 g
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%