Learn More
3-Methyl-3-methoxybutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10006043
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-Methoxy-3-Methylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
56539-66-3
MFCD00044771
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
62118
3-Methoxy-3-Methylbutan-1-ol
CC(C)(CCO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-3-methoxybutanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9260g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O2
Strukturformel (CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Brechungsindex 1.4260 to 1.4280
Menge 1 L
Relative Dichte 0.926
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
Formelmasse 118.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.