missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methyl-4-nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046094
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397896 5 g 5 Gramm
11307906 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11397896

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13112.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 611-05-2
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00091833
InChI-Schlüssel XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitroanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 133°C to 137°C
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2660
Beilstein 2209112
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.