Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methyl-4-Nitrobenzamid wird als synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, etwas löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Methyl-4-Nitrobenzamid wird als synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, etwas löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-4-nitrobenzamide |
| Schmelzpunkt | 158°C to 160°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2264048 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,slightly soluble in hot water. |
| Formelmasse | 180.16 |
| Reinheit (%) | 97% |