Learn More
3-Methyl-4-Nitrobenzhydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11423028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423028 5 g 5 Gramm
11413028 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18748.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72198-83-5
Summenformel C8H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 195.18
MDL-Nummer MFCD00220059
InChI-Schlüssel SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzhydrazide, 3-methyl-4-nitrobenzene-1-carbohydrazide, benzoicacid, 3-methyl-4-nitro-, hydrazide, 2-methyl-1-nitrobenzene-4-carbohydrazide, acmc-20an0k, maybridge1_006277, 3-methyl-4-nitrobenzoylhydrazine
PubChem CID 3308571
IUPAC-Name 3-Methyl-4-Nitrobenzohydrazid
SMILES CC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Menge 5 g
Formelmasse 195.18
Reinheit (%) 97%