Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592711 100 g Kunststoffflasche -
10702885 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127281000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3113-71-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3113-71-1
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00007168
InChI-Schlüssel XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18370
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)CO2H
Menge 100 g
Beilstein 09, 481
Synonym 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Formloses Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.