Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453684 5 g -
11443684 1 g 1 Gramm
11319469 10 g 10 Gramm
11463684 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11453684 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11301.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-nitrobenzonitril wird zur Herstellung von 4-Amino-3-methylbenzonitril verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96784-54-2
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.148
MDL-Nummer MFCD00017615
InChI-Schlüssel IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
PubChem CID 2801434
IUPAC-Name 3-methyl-4-nitrobenzonitril
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 84°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2443778
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%