Learn More
3-Methyl-4-nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043864
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322046 25 g 25 Gramm
11332046 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11322046
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol is a biochemical used in the preparation of phosphorothioamidate analogues as antimalarial agents. 3-methyl-4-nitrophenol has anti-androgenic activity. PNMC significantly inhibits basal and hCG-stimulated testosterone production in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methyl-4-nitrophenol ist ein biochemisches Produkt, das bei der Herstellung von Phosphorthioamidat-Analoga für Malaria-Medikamente verwendet wird. 3-Methyl-4-nitrophenol hat eine antiandrogene Wirkung. PNMC hemmt signifikant die basale und hCG-stimulierte Testosteronproduktion bei Ratten.
Löslichkeit
In Wasser löslich (1.34 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2581-34-2
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007333
InChI-Schlüssel PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 17412
ChEBI CHEBI:38683
IUPAC-Name 3-Methyl-4-nitrophenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-4-nitrophenol
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
Beilstein 1868105
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(1.34g/L).
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%