Learn More
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidonhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 205692-65-5 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 190°C to 192°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |