Learn More
3-Methyl-5-(Pentafluorothio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032522
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15436917 250 mg 250 Milligramm
15426917 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15436917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34016.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448317-68-7
Summenformel C8H7F5O2S
Molekulargewicht (g/mol) 262.194
MDL-Nummer MFCD16652478
InChI-Schlüssel DHRPCCNJMXXYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-pentafluorosulfur benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-??-sulfanyl benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluorothio benzoic acid, 3-methyl-5-pentafluoro-lambda6-sulphanyl benzoic acid
PubChem CID 66523589
IUPAC-Name 3-methyl-5-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 262.19
Reinheit (%) 97%