Learn More
3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473887
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15473887 250 mg 250 Milligramm
11325085 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15473887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30206.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86256-63-5
Summenformel C8H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.15
MDL-Nummer MFCD09025380
InChI-Schlüssel NCXWNLUZPMBTHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, 5-methyl-3-trifluoromethoxy phenylamine, 3-methyl-5-trifluoromethoxy aniline, jrd
PubChem CID 46737546
IUPAC-Name 3-methyl-5-(trifluormethoxy)anilin
SMILES CC1=CC(N)=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)aniline
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4692
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 191.15
Reinheit (%) 97%