Learn More
3-Methyl-5-(Trifluormethoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444127
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15444127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-51-4
Summenformel C9H7F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.147
MDL-Nummer MFCD08741402
InChI-Schlüssel OCLLNMRZSFBMBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-methyl-3-trifluoromethoxy benzoic acid
PubChem CID 26985612
IUPAC-Name 3-methyl-5-(trifluormethoxy)benzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Schmelzpunkt 81°C to 83°C
Menge 1 g
Formelmasse 220.15
Reinheit (%) 97%