Learn More
3-Methyl-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446447 1 g 1 Gramm
15456447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33598.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116070-39-4
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.15
MDL-Nummer MFCD16652409
InChI-Schlüssel KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, acmc-2099ru, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzaldehyde
PubChem CID 23036229
IUPAC-Name 3-methyl-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES CC1=CC(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.469
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) 97%