Learn More
3-Methyl-N-Methylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449818 5 g 5 Gramm
15439818 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63231.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Methyl-N-Methylbenzylamin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39180-84-2
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD05865181
InChI-Schlüssel WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-n-methylbenzylamine, n-methyl-1-m-tolyl methanamine, 3-methylbenzyl methylamine, methyl 3-methylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n,3-dimethyl, acmc-20a7fx, n,3-dimethylbenzylamine, methyl 3-methylbenzyl amine, n-methyl-3-methylbenzylamine, ksc493m5b
PubChem CID 13794465
IUPAC-Name N-methyl-1-(3-methylphenyl)methanamin
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CNC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyl-N-methylbenzylamine
Dichte 0.9
Siedepunkt 90°C to 92°C (15 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 97%