Learn More
3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31102581
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31102581 1 g
31098706 500 g
31106421 5 g
31108969 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31102581 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD114351g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride
CAS 625120-81-2
Summenformel C9H20ClNO2
MDL-Nummer MFCD08275216
Menge 1 g
SMILES O=C(O)CCN(C)CCCCC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 209.71
Reinheit (%) 97%