Learn More
3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(Methyl(pentyl)amino)propanoic acid hydrochloride |
| CAS | 625120-81-2 |
| Summenformel | C9H20ClNO2 |
| MDL-Nummer | MFCD08275216 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(O)CCN(C)CCCCC.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.71 |
| Reinheit (%) | 97% |