Learn More
3-Methylsalicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methylsalicylic Acid |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| Formelmasse | 152.0473 |