Learn More
3-Methyladenine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491896
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491896 500 mg 500 Milligramm
16461286 200 mg -
16427586 100 mg -
16403697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491896 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19312
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methyladenine
Physikalische Form Solid
CAS 5142-23-4
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H7N5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym 3-MA
Löslichkeitsinformationen H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN=C2N(C)C=N1
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research