Learn More
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Description
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Methyladipic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 3058-01-3 |
| Farbe | White to Off-White |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C7H12O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC(C)CCC(O)=O |
| Show More |