Learn More
3-Methylbenzamide, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31100192
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31100192 5 g
31094481 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31100192 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1404975g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzamide
CAS 618-47-3
Summenformel C8H9NO
MDL-Nummer MFCD00007990
Menge 5 g
SMILES O=C(N)C1=CC=CC(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 135.16
Reinheit (%) 99%