Learn More
3-Methylbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404137 10 g 10 Gramm
11414137 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19568.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 643-65-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
3-Methylbenzophenone is used as a pharmaceutical intermediate or Ketoprofen intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylbenzophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt oder Ketoprofen-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-65-2
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00008535
InChI-Schlüssel URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzophenone, 3-methyl-benzophenone, phenyl m-tolyl methanone, benzophenone, 3-methyl, 3-methylphenyl-phenylmethanone, methanone, 3-methylphenyl phenyl, 3-methylphenyl phenyl ketone, 3-benzoyltoluene, m-methylbenzophenone, zlchem 905
PubChem CID 69511
IUPAC-Name (3-methylphenyl)(phenyl)methanone
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzophenone
Dichte 1.093
Siedepunkt 316°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.598
Menge 10 g
Beilstein 2045488
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 99%