Learn More
3-Methylbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080997
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469692 25 g 25 Gramm
11479692 100 g 100 Gramm
11489692 500 g -
3 options
Artikelnummer. 11469692
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 620-19-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
3-Methylbenzyl chloride is used as an organic light-emitting diode and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Methylbenzylchlorid wird als organische Leuchtdiode und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 620-19-9
Summenformel C8H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
MDL-Nummer MFCD00000909
InChI-Schlüssel LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-3-Methylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylbenzyl chloride
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch Pungent
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2040357
Merck Index 14,10091
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 98%