Learn More
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylsäure, 97 %
Artikelnummer. 15465508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465508 1 g 1 Gramm
15475508 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59257.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158619-46-6
Summenformel C14H11O2
Molekulargewicht (g/mol) 211.24
MDL-Nummer MFCD00558892
InChI-Schlüssel BJVLFJADOVATRU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3'-methylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-1ccsu, 3-m-tolyl benzoic acid, amtda074, cambridge id 5211690, 3-3-carboxyphenyl toluene
PubChem CID 747832
IUPAC-Name 3-(3-methylphenyl)benzoesäure
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%