Learn More
3-Methylpyrazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441959
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16441959 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16441959 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY66054
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylpyrazole
Physikalische Form Liquid
CAS 1453-58-3
Farbe Reddish Brown
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H6N2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NNC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 82.1
Formelmasse 82.1
Reinheit (%) 99.54%
Güte Research